Imprimer
Orthosilicate de tétrapropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetra-n-propoxysilane, Tetrapropyl orthosilicate
T1174-25ML T1174-500ML
TCIAT1174-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT1174-25ML TCIAT1174-500ML
Orthosilicate de tétrapropyle ≥98.0% (par GC)
Orthosilicate de tétrapropyle
Formule: C₁₂H₂₈O₄Si
MW: 264.44 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009364
Numéro CAS: 682-01-9
EINECS: 211-659-0
ONU: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&vid=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %