Imprimer
Bromure de tétrabutylphosphonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetra-n-butylphosphonium bromide
T1124-25G T1124-500G T1124-100G
TCIAT1124-25GEA 24.2 EUR
TCIAT1124-25G TCIAT1124-500G TCIAT1124-100G
Bromure de tétrabutylphosphonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétrabutylphosphonium
Formule: C₁₆H₃₆BrP
MW: 339.34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011853
Numéro CAS: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6929090fdcfed1067fdc5cbc8c9ba3d9a7a2fb7&vid=d6929090fdcfed1067fdc5cbc8c9ba3d9a7a2fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency