Imprimer
Streptomycine sulfate 95,0 N, T
Fournisseur: TCI
Attention
S0585-25G S0585-500G
TCIAS0585-25GEA 28.6 EUR
TCIAS0585-25G TCIAS0585-500G
Streptomycine sulfate 95,0 N, T
Streptomycine sulfate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Point de fusion: 250
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
Merck Index: 14,08826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322760d84bf7cf75e72bb0214291300a21ddb534&vid=322760d84bf7cf75e72bb0214291300a21ddb534&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -79.0 to -88.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %