Imprimer
Tween® 85 (Polysorbate) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
T2534-25G T2534-5G
TCIAT2534-25GEA 20.9 EUR
TCIAT2534-25G TCIAT2534-5G
Tween® 85 (Polysorbate) pour recherche biochimique
Tween® 85 (Polysorbate)
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 315°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779641
Numéro CAS: 9005-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Water max. 5.0 %
Saponification Value 83.0 to 105.0
Suitability for protein-analysis to pass test