Imprimer
Tween® 80 (Polysorbate) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
T2533-25G T2533-5G
TCIAT2533-25GEA 27.5 EUR
TCIAT2533-25G TCIAT2533-5G
Tween® 80 (Polysorbate) pour recherche biochimique
Tween® 80 (Polysorbate)
Point d'ébullition: ? 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 295°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,07582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Water max. 4.0 %
Acid Value max. 2.0
Saponification Value 45.0 to 55.0
Suitability for protein-analysis to pass test