Tween® 80 (Polysorbate)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T0546-25G
T0546-500G
TCIAT0546-25GEA
18.7
EUR
TCIAT0546-25G
TCIAT0546-500G
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Point d'ébullition:
? 100 °C (1013 hPa) Point de fusion: –21 °C Densité: 1,062 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 295°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082107 Numéro CAS: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 14,07582 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Saponification Value | 45.0 to 55.0 |
Water | max. 4.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |