Imprimer
Propyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1801-25ML T1801-500ML
TCIAT1801-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT1801-25ML TCIAT1801-500ML
Propyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Propyltriméthoxysilane
Formule: C₆H₁₆O₃Si
Point d'ébullition: 142 - 143 °C (1013 hPa)
Densité: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00043026
Numéro CAS: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&vid=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %