Imprimer
Propionate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propanoic acid methyl ester
P0508-25ML P0508-500ML
TCIAP0508-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0508-25ML TCIAP0508-500ML
Propionate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Propionate de méthyle
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: –88°C
Point d'éclair: –4°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009306
Numéro CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
ONU: 1248
Merck Index: 14,06112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&vid=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %