Propionate de butyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Propionic acid butyl ester
P0502-25ML
P0502-500ML
TCIAP0502-25MLEA
17.6
EUR
TCIAP0502-25ML
TCIAP0502-500ML
Propionate de butyle ≥99.0% (par GC)
Propionate de butyle
Formule:
C₇H₁₄O₂ Point d'ébullition: 146°C Point de fusion: –90 °C Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 42°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009448 Numéro CAS: 590-01-2 EINECS: 209-669-5 ONU: 1914 ADR: 3,III Merck Index: 14,01587 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |