Imprimer
Polyéthylèneglycol 400
Fournisseur: TCI
Synonyms: PEG 400
N0443-25G N0443-500G
TCIAN0443-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0443-25G TCIAN0443-500G
Polyéthylèneglycol 400
Polyéthylèneglycol 400
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400 g/mol
Point d'éclair: 224°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 380 to 420