Imprimer
Valérate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
V0004-25ML V0004-500ML
TCIAV0004-25MLEA 17.6 EUR
TCIAV0004-25ML TCIAV0004-500ML
Valérate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Valérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009479
Numéro CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %