Imprimer
Phosphate de triméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0271-25G P0271-500G
TCIAP0271-25GEA 19.8 EUR
TCIAP0271-25G TCIAP0271-500G
Phosphate de triméthyle ≥98.0% (par GC)
Phosphate de triméthyle
Formule: C₃H₉O₄P
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: –46°C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008348
Numéro CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&vid=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %