Imprimer
Borate de triéthyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0520-25ML B0520-500ML B0520-100ML
TCIAB0520-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0520-25ML TCIAB0520-500ML TCIAB0520-100ML
Borate de triéthyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Borate de triéthyle
Formule: C₆H₁₅BO₃
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: –85°C
Densité: 0,858 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012846
Numéro CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
ONU: 1176
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&vid=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %