Imprimer
Chlorure de stearoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
S0404-25G S0404-250G
TCIAS0404-25GEA 79.2 EUR
TCIAS0404-25G TCIAS0404-250G
Chlorure de stearoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de stearoyle
Formule: C₁₈H₃₅ClO
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 164…167 °C
Densité: 0,9007 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000744
Numéro CAS: 112-76-5
EINECS: 204-004-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ef488a86ef3293740bd077f7d2790df215b7f0&vid=a3ef488a86ef3293740bd077f7d2790df215b7f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %