Imprimer
Lithium stéarate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
S0237-25G S0237-500G
TCIAS0237-25GEA 26.4 EUR
TCIAS0237-25G TCIAS0237-500G
Lithium stéarate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium stéarate
Formule: C₁₈H₃₅LiO₂
MW: 290.42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042032
Numéro CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d3b455d4eaa3a26caa0869a8d46d8e96a68cafb&vid=0d3b455d4eaa3a26caa0869a8d46d8e96a68cafb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %