Imprimer
Méthyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethoxy(methyl)silane
M0451-25ML M0451-500ML
TCIAM0451-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0451-25ML TCIAM0451-500ML
Méthyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Méthyltriéthoxysilane
Formule: C₇H₁₈O₃Si
MW: 178.3 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: -50
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009066
Numéro CAS: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c90e7d8c9d82c58793cc0e9f94794090d17d847&vid=2c90e7d8c9d82c58793cc0e9f94794090d17d847&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %