Imprimer
Formiate de méthyle 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formic acid methyl ester
F0057-25ML F0057-500ML
TCIAF0057-25MLEA 17.6 EUR
TCIAF0057-25ML TCIAF0057-500ML
Formiate de méthyle 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Formiate de méthyle
Formule: C₂H₄O₂
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 32°C
Point de fusion: -100.4
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003291
Numéro CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
ONU: 1243
ADR: 3 I
Merck Index: 14,06077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&vid=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %