Imprimer
Ethyle formiate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0053-25ML F0053-500ML
TCIAF0053-25MLEA 17.6 EUR
TCIAF0053-25ML TCIAF0053-500ML
Ethyle formiate ≥98.0% (par GC)
Ethyle formiate
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 54°C
Point de fusion: –80°C
Densité: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003294
Numéro CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
ONU: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03807
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&vid=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %