Imprimer
Formiate de butyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formic acid butyl ester
F0051-25ML F0051-500ML
TCIAF0051-25MLEA 17.6 EUR
TCIAF0051-25ML TCIAF0051-500ML
Formiate de butyle ≥95.0% (par GC)
Formiate de butyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point de fusion: -92
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003296
Numéro CAS: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
ONU: 1128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cf7311e380e7f48bc4bfd250734352b200c72a&vid=b1cf7311e380e7f48bc4bfd250734352b200c72a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %