Imprimer
Formamide ≥98.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0045-25G F0045-500G
TCIAF0045-25GEA 19.8 EUR
TCIAF0045-25G TCIAF0045-500G
Formamide ≥98.5% (par GC)
Formamide
Formule: HCONH₂
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 175°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 14,04237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&vid=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %