Imprimer
Méthanolate de sodium ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
S0485-100G S0485-500G
TCIAS0485-100GEA 24.2 EUR
TCIAS0485-100G TCIAS0485-500G
Méthanolate de sodium ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
Point de fusion: 127 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1431
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&vid=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %