Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
M2095-25G M2095-500G
TCIAM2095-25GEA 19.8 EUR
TCIAM2095-25G TCIAM2095-500G
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,05728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&vid=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %