Imprimer
Indium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
46661.G1 46661.G5 46661.G9
46661.G1EA 144 EUR
46661.G1 46661.G5 46661.G9
Indium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Formule: In
MW: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2000
Point de fusion: 156
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971