Imprimer
Hydrazinium hydroxyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
H0172-25ML H0172-500ML
TCIAH0172-25MLEA 17.6 EUR
TCIAH0172-25ML TCIAH0172-500ML
Hydrazinium hydroxyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrazinium hydroxyde
Formule: NH₂NH₂·H₂O
MW: 50.06 g/mol
Point d'ébullition: 117.2
Point de fusion: -51.7
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00149931
Numéro CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
ONU: 2030
ADR: 8 II
Merck Index: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&vid=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water transparency
Chloride max. 0.001 %
Sulfate max. 0.005 %