Imprimer
Acide heptafluorobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
H0024-100G H0024-25G
TCIAH0024-100GEA 294 EUR
TCIAH0024-100G TCIAH0024-25G
Acide heptafluorobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide heptafluorobutyrique
Formule: C₄HF₇O₂
MW: 214.04 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –20°C
Densité: 1.764
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&vid=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %