Imprimer
Acétate de nonyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid nonyl ester
A0041-25ML A0041-500ML
TCIAA0041-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0041-25ML TCIAA0041-500ML
Acétate de nonyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de nonyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: -26
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00027340
Numéro CAS: 143-13-5
EINECS: 205-585-8
Merck Index: 14,06678
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&vid=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %