Oxalate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
O0078-25G
O0078-500G
TCIAO0078-25GEA
17.6
EUR
TCIAO0078-25G
TCIAO0078-500G
Oxalate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Oxalate de diéthyle
Formule:
C₆H₁₀O₄ Point d'ébullition: 185°C Point de fusion: -41°C Densité: 1,0785 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 76°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009119 Numéro CAS: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 ONU: 2525 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03125 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |