Imprimer
Dodécyltriméthoxysilane ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3383-25G D3383-250G
TCIAD3383-25GEA 25.3 EUR
TCIAD3383-25G TCIAD3383-250G
Dodécyltriméthoxysilane ≥93.0% (par GC)
Dodécyltriméthoxysilane
Formule: C₁₅H₃₄O₃Si
Point d'ébullition: 118°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00069148
Numéro CAS: 3069-21-4
EINECS: 221-332-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db404294a3ea869083a658236ca72f38014d9c0&vid=9db404294a3ea869083a658236ca72f38014d9c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %