Imprimer
Disulfure de dipropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
D0932-25ML D0932-500ML
TCIAD0932-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0932-25ML TCIAD0932-500ML
Disulfure de dipropyle ≥98.0% (par GC)
Disulfure de dipropyle
Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: -85.6
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009378
Numéro CAS: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9923b9ae884e5970c04a5b8d93bc2777752eaae0&vid=9923b9ae884e5970c04a5b8d93bc2777752eaae0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %