Acide dichloroacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
DCA Deblock, DCA
D0308-25G
D0308-500G
TCIAD0308-25GEA
38.5
EUR
TCIAD0308-25G
TCIAD0308-500G
Acide dichloroacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide dichloroacétique
Formule:
C₂H₂Cl₂O₂ MW: 128.94 g/mol Point d'ébullition: 193°C Point de fusion: -4 Point d'éclair: 170°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004223 Numéro CAS: 79-43-6 EINECS: 201-207-0 ONU: 1764 ADR: 8 II Merck Index: 14,03050 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |