Imprimer
Oléate de méthyle >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
O0055-25ML O0055-500ML
TCIAO0055-25MLEA 19.8 EUR
TCIAO0055-25ML TCIAO0055-500ML
Oléate de méthyle >60.0% (par GC)
Oléate de méthyle
Molecular Weight: 296.50 Purity/Analysis Method: 60.0% (GC) Form: Clear Liquid Boiling point (°C): 161 Melting point (°C): -20 Flash Point (°C): 163 Specific Gravity (20/20): 0.88
Product Categories: Materials Chemistry, Resin Additives, Bioscience, Lipids, Higher Fatty Acids & Higher Alcohols
Other Product Names / Synonyms: Oleic Acid Methyl Ester
Formule: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296.49 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: –20°C
Point d'éclair: 163°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009578
Numéro CAS: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e75b31f66687a40720249c215794d741e16d53bb&vid=e75b31f66687a40720249c215794d741e16d53bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %