Imprimer
Acide linoléique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
L0124-25G L0124-5G
TCIAL0124-25GEA 198 EUR
TCIAL0124-25G TCIAL0124-5G
Acide linoléique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: –5°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,05505
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf291b412effb9342c01769ad8e0b142940020f8&vid=bf291b412effb9342c01769ad8e0b142940020f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %