Imprimer
Acide linoléique ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
L0053-25ML L0053-500ML L0053-100ML
TCIAL0053-25MLEA 0 EUR
TCIAL0053-25ML TCIAL0053-500ML TCIAL0053-100ML
Acide linoléique ≥85.0% (par GC)
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: -5°C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,05505
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a66d9e648cd43c4d6b4ff297da6c9da82fdb1586&vid=a66d9e648cd43c4d6b4ff297da6c9da82fdb1586&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %