Imprimer
cis,cis-1,5-Cyclooctadiène ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: cis,cis-Cycloocta-1,5-diene, (Z,Z)-1,5-Cyclooctadiene
Stabilization: Stabilised with IRGANOX 1076
B21196.AK B21196.AU
B21196.AKEA 33.4 EUR
B21196.AK B21196.AU
cis,cis-1,5-Cyclooctadiène ≥99% stabilisé
cis,cis-1,5-Cyclooctadiène
Stabilized with 50-200 ppm Irganox 1076
Purity: 99% CAS No.: 1552-12-1 Molecular Formula: C8H12 Formula Weight: 108.18 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Unpleasant Melting Point: -70° Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1209288 UN No.: 2520 MDL No.: MFCD00001752
Formule: C₈H₁₂
Point d'ébullition: 151…152 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.880
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001752
Numéro CAS: 1552-12-1
EINECS: 216-291-4
ONU: 2520
ADR: 3,III