Glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
G0099-25G
G0099-500G
TCIAG0099-25GEA
17.6
EUR
TCIAG0099-25G
TCIAG0099-500G
Glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Glycine
Formule:
NH₂CH₂COOH Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa) Point de fusion: 240°C Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 14,04491 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 0.2 % |