Imprimer
6-Nitroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Nitro-1H-indole
N0402-1G N0402-5G
TCIAN0402-1GEA 37.4 EUR
TCIAN0402-1G TCIAN0402-5G
6-Nitroindole ≥98.0% (par GC)
6-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051497
Numéro CAS: 4769-96-4
EINECS: 225-311-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3939d19722383c8e79ce852635d20caef6bf29d&vid=a3939d19722383c8e79ce852635d20caef6bf29d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity