Imprimer
5-Hexyne-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0687-25ML H0687-5ML
TCIAH0687-25MLEA 242 EUR
TCIAH0687-25ML TCIAH0687-5ML
5-Hexyne-1-ol ≥95.0% (par GC)
5-Hexyne-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002980
Numéro CAS: 928-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&vid=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %