Imprimer
5-Hydroxyindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
H0252-1G H0252-100MG H0252-5G
TCIAH0252-1GEA 40.7 EUR
TCIAH0252-1G TCIAH0252-100MG TCIAH0252-5G
5-Hydroxyindole ≥98.0% (par GC)
5-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005677
Numéro CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b6fafce0d528a5669e45ea9a3ad7847a84492a&vid=b1b6fafce0d528a5669e45ea9a3ad7847a84492a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity