(±)-4-Méthyl-2-pentanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(±)-Methyl isobutyl carbinol
M0386-25ML
M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0386-25ML
TCIAM0386-500ML
(±)-4-Méthyl-2-pentanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(±)-4-Méthyl-2-pentanol
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Point d'ébullition: 132°C Point de fusion: –90°C Point d'éclair: 43°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004550 Numéro CAS: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 ONU: 2053 ADR: 3 III |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |