Imprimer
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0219-25G H0219-500G
TCIAH0219-25GEA 19.8 EUR
TCIAH0219-25G TCIAH0219-500G
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Propyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&vid=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency