Imprimer
Butyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
H0210-25G H0210-500G
TCIAH0210-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0210-25G TCIAH0210-500G
Butyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Butyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016478
Numéro CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 14,01584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96a4c0cb50a7841b108affb19507af3b287f209&vid=a96a4c0cb50a7841b108affb19507af3b287f209&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency