Imprimer
3-Butène-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0236-10ML B0236-25ML B0236-500ML
TCIAB0236-10MLEA 45.1 EUR
TCIAB0236-10ML TCIAB0236-25ML TCIAB0236-500ML
3-Butène-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-Butène-1-ol
Formule: C₄H₈O
Numéro MDL: MFCD00002959
Numéro CAS: 627-27-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1fe53d9af2cfbad5a64c087687323f8957b76e4&vid=c1fe53d9af2cfbad5a64c087687323f8957b76e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %