Imprimer
Méthyl-4-pyridylcétone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-pyridyl ketone
A0113-25G A0113-250G
TCIAA0113-25GEA 36.3 EUR
TCIAA0113-25G TCIAA0113-250G
Méthyl-4-pyridylcétone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Méthyl-4-pyridylcétone
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1,1009 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006433
Numéro CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&vid=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %