Imprimer
Acide 4-bromo-3-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3791-25G B3791-5G
TCIAB3791-25GEA 189 EUR
TCIAB3791-25G TCIAB3791-5G
Acide 4-bromo-3-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-3-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276864
Numéro CAS: 25118-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86258ec4db1c99b9bf26f5be64611eb1ae42b133&vid=86258ec4db1c99b9bf26f5be64611eb1ae42b133&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C