Imprimer
4-Aminobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-aminobenzoate
A0510-25G A0510-250G
TCIAA0510-25GEA 52.8 EUR
TCIAA0510-25G TCIAA0510-250G
4-Aminobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 299
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007891
Numéro CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7506819781a46720650ccc2c40a988aa655d653a&vid=7506819781a46720650ccc2c40a988aa655d653a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency