Imprimer
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0271-25G A0271-500G
TCIAA0271-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0271-25G TCIAA0271-500G
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 310°C
Point de fusion: 89…90 °C
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007892
Numéro CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01086
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e6afe5eae49882756638c3aa5fbd94a69d0810a&vid=6e6afe5eae49882756638c3aa5fbd94a69d0810a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency