Imprimer
4-Amino-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
A2260-25G A2260-5G
TCIAA2260-25GEA 247 EUR
TCIAA2260-25G TCIAA2260-5G
4-Amino-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160304
Numéro CAS: 1681-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c994f6f87e2a7517f3b94fe83317dfd535604b3a&vid=c994f6f87e2a7517f3b94fe83317dfd535604b3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C