Imprimer
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
A2369-1G A2369-5G
TCIAA2369-1GEA 20.9 EUR
TCIAA2369-1G TCIAA2369-5G
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine ≥97.0% (par GC, azote total)
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052832
Numéro CAS: 2587-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69577c0ca1f737cef9011840855b4cef70441e71&vid=69577c0ca1f737cef9011840855b4cef70441e71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C