Imprimer
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
T1145-25G T1145-5G
TCIAT1145-25GEA 118 EUR
TCIAT1145-25G TCIAT1145-5G
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002562
Numéro CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab985f21224bb5b354c8896c920150184565a8e&vid=3ab985f21224bb5b354c8896c920150184565a8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C