Imprimer
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
T1091-25G T1091-250G T1091-5G
TCIAT1091-25GEA 52.8 EUR
TCIAT1091-25G TCIAT1091-250G TCIAT1091-5G
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde ≥95.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
Numéro MDL: MFCD00006952
Numéro CAS: 455-19-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64ba2b1bb26331c7fd03eec734df2dd4fe86a5ba&vid=64ba2b1bb26331c7fd03eec734df2dd4fe86a5ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %